Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P4HB / ERBA2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8314-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000909.2
P4HB / ERBA2L Protein
Research Use Only
P4hb
Recombinant Protein
E. coli
LRKSNFAEAL AAHKYLLVEF YAPWCGHCKA LAPEYAKAAG KLKAEGSEIR LAKVDATEES DLAQQYGVRG YPTIKFFRNG DTASPKEYTA GREADDIVNW LKKRTGPAAT TLPDGAAAES LVESSEVAVI GFFKDVESDS AKQFLQAAEA IDDIPFGITS NSDVFSKYQL DKDGVVLFKK FDEGRNNFEG EVTKENLLDF IKHNQLPLVI EFTEQTAPKI FGGEIKTHIL LFLPKSVSDY DGKLSNFKTA AESFKGKILF IFIDSDHTDN QRILEFFGLK KEECP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5034
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol