Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p38 delta / MAPK13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p38 delta / MAPK13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6339-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042590
  • 2365.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_002745.1
p38 delta / MAPK13 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5603
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MAPK13
Recombinant Protein
E. coli
MSLIRKKGFY KQDVNKTAWE LPKTYVSPTH VGSGAYGSVC SAIDKRSGEK VAIKKLSRPF QSEIFAKRAY RELLLLKHMQ HENVIGLLDV FTPASSLRNF YDFYLVMPFM QTDLQKIMGM EFSEEKIQYL VYQMLKGLKY IHSAGVVHRD LKPGNLAVNE DCELKILDFG LARHADAEMT GYVVTRWYRA PEVILSWMHY NQTVDIWSVG CIMAEMLTGK TLFKGKDYLD QLTQILKVTG VPGTEFVQKL NDKAAKSYIQ SLPQTPRKDF TQLFPRASPQ AADLLEKMLE LDVDKRLTAA QALTHPFFEP FRDPEEETEA QQPFDDSLEH EKLTVDEWKQ HIYKEIVNFS PIARKDSRRR SGMKL