Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p21WAF1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p21WAF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5807-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000380.1
p21WAF1 Protein
Research Use Only
CDKN1A
Recombinant Protein
E. coli
SEPAGDVRQN PCGSKACRRL FGPVDSEQLS RDCDALMAGC IQEARERWNF DFVTETPLEG DFAWERVRGL GLPKLYLPTG PRRGRDELGG GRRPGTSPAL LQGTAEEDHV DLSLSCTLVP RSGEQAEGSP GGPGDSQGRK RRQTSMTDFY HSKRRLIFSK RKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1026
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol