Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTUB2 Protein
A cDNA sequence encoding the OTUB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | OTUB2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932019
|
enQuireBio™
QP12939-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922019
|
enQuireBio™
QP12939-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912019
|
enQuireBio™
QP12939-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
OTUB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
OTUB2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSETSFNLIS EKCDILSILR DHPENRIYRR KIEELSKRFT AIRKTKGDGN CFYRALGYSY LESLLGKSRE IFKFKERVLQ TPNDLLAAGF EEHKFRNFFN AFYSVVELVE KDGSVSSLLK VFNDQSASDH IVQFLRLLTS AFIRNRADFF RHFIDEEMDI KDFCTHEVEP MATECDHIQI TALSQALSIA LQVEYVDEMD TALNHHVFPE AATPSVYLLY KTSHYNILYA ADKH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |