Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTUB1 / OTB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OTUB1 / OTB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8451-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074691
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060140.2
OTUB1 / OTB1 Protein
Research Use Only
OTUB1
Recombinant Protein
E. coli
AAEEPQQQKQ EPLGSDSEGV NCLAYDEAIM AQQDRIQQEI AVQNPLVSER LELSVLYKEY AEDDNIYQQK IKDLHKKYSY IRKTRPDGNC FYRAFGFSHL EALLDDSKEL QRFKAVSAKS KEDLVSQGFT EFTIEDFHNT FMDLIEQVEK QTSVADLLAS FNDQSTSDYL VVYLRLLTSG YLQRESKFFE HFIEGGRTVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55611
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol