Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6456-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000522.3
OTC Protein
Research Use Only
OTC
Recombinant Protein
E. coli
NKVQLKGRDL LTLKNFTGEE IKYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPCFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMADAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIING LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YSSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDASVTKL AEQYAKENGT KLLLTNDPLE AAHGGNVLIT DTWISMGQEE EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPQLQKP KF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5009
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol