Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Osteonectin / SPARC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Osteonectin / SPARC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8664-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001296372.1
Osteonectin / SPARC Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6678
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SPARC
Recombinant Protein
E. coli
APQQEALPDE TEVVEETVAE VTEVSVGANP VQVEVGEFDD GAEETEEEVV AENPCQNHHC KHGKVCELDE NNTPMCVCQD PTSCPAPIGE FEKVCSNDNK TFDSSCHFFA TKCTLEGTKK GHKLHLDYIG PCKYIPPCLD SELTEFPLRM RDWLKNVLVT LYERDEDNNL LTEKQKLRVK KIHENEKRLE AGDHPVELLA RDFEKNYNMY IFPVHWQFGQ LDQHPIDGYL SHTELAPLRA PLIPMEHCTT RFFETCDLDN DKYIALDEWA GCFGIKQKDI DKDLVI