Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OSGEP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OSGEP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8150-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060277.1
OSGEP Protein
Research Use Only
OSGEP
Recombinant Protein
E. coli
MPAVLGFEGS ANKIGVGVVR DGKVLANPRR TYVTPPGTGF LPGDTARHHR AVILDLLQEA LTESGLTSQD IDCIAYTKGP GMGAPLVSVA VVARTVAQLW NKPLVGVNHC IGHIEMGRLI TGATSPTVLY VSGGNTQVIA YSEHRYRIFG ETIDIAVGNC LDRFARVLKI SNDPSPGYNI EQMAKRGKKL VELPYTVKGM DVSFSGILSF IEDVAHRMLA TGECTPEDLC FSLQETVFAM LVEITERAMA HCGSQEALIV GGVGCNVRLQ EMMATMCQER GARLFATDER FCIDNGAMIA QAGWEMFRAG HRTPLSDSGV TQRYRTDEVE VTWRD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55644
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol