Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Orofacial cleft 1 candidate gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7807-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein
Research Use Only
OFCC1
Recombinant Protein
E. coli
REKFQQKALK QTKQKKSKSA EFLMVKEDRE ATEGTGNPAF NMSSPDLSAC QTAEKKVIRH DMPDRTLAAH QQKFRLPASA EPKGNEYGRN YFDPLMDEEI NPRQCATEVS REDDDRIFYN RLTKLFDESR QGEPQDESGR EETLNSEAPG SSNKSHEIHK EASEATTAHL EEFQRSQKTI ILLGSSPLEQ EIRSTSLHCM EDEMSHPWIL LLKVTAVIRS RRYYREQRF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol