Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OGT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OGT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6450-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_858058.1
OGT1 Protein
Research Use Only
OGT
Recombinant Protein
E. coli
MAEANHFIDL SQIPCNGKAA DRIHQDGIHI LVNMNGYTKG ARNELFALRP APIQAMWLGY PGTSGALFMD YIITDQETSP AEVAEQYSEK LAYMPHTFFI GDHANMFPHL KKKAVIDFKS NGHIYDNRIV LNGIDLKAFL DSLPDVKIVK MKCPDGGDNA DSSNTALNMP VIPMNTIAEA VIEMINRGQI QITINGFSIS NGLATTQINN KAATGEEVPR TIIVTTRSQY GLPEDAIVYC NFNQLYKIDP STLQMWANIL KRVPNSVLWL LRFPAVGEPN IQQYAQNMGL PQNRIIFSPV APKEEHVRRG QLADVCLDTP LCNGHTTGMD VLWAGTPMVT MPGETLASRV AASQLTCLGC LELIAKNRQE YEDIAVKLGT DLEYLKKVRG KVWKQRISSP LFNTKQYTME LERLYLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8473
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol