Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Odorant-binding protein 2a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Odorant-binding protein 2a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8123-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001280118.1
Odorant-binding protein 2a Protein
Research Use Only
OBP2A
Recombinant Protein
E. coli
LSFTLEEEDI TGTWYVKAMV VDKDFPEDRR PRKVSPVKVT ALGGGNLEAT FTFMREDRCI QKKILMRKTE EPGKFSAYGG RKLIYLQELP GTDDYVFYCK DQRRGGLRYM GKLVGRNPNT NLEALEEFKK LVQHKGLSEE DIFMPLQTGS CVLEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29991
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol