Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6425-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273362.1
Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial Protein
Research Use Only
NME4
Recombinant Protein
E. coli
SWTRERTLVA VKPDGVQRRL VGDVIQRFER RGFTLVGMKM LQAPESVLAE HYQDLRRKPF YPALIRYMSS GPVVAMVWEG YNVVRASRAM IGHTDSAEAA PGTIRGDFSV HISRNVIHAS DSVEGAQREI QLWFQSSELV SWADGGQHSS IHPA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4833
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol