Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9301-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Nucleolin Protein
Research Use Only
NCL
Recombinant Protein
Yeast
VKLAKAGKNQ GDPKKMAPPP KEVEEDSEDE EMSEDEEDDS SGEEVVIPQK KGKKAAATSA KKVVVSPTKK VAVATPAKKA AVTPGKKAAA TPAKKTVTPA KAVTTPGKKG ATPGKALVAT PGKKGAAIPA KGAKNGKNAK KEDSDEEEDD DSEEDEEDDE DEDEDEDEIE PAAMKAAAAA PASEDEDDED DEDDEDGKSK GIAYIEFKTE ADAEKTFEEK QGTEIDGRSI SLYYTGEKGQ NQDYRGGKNS TWSGESKTLV LSNLSYSATE ETLQEVFEKA TFIKVPQNQN GKSKGYAFIE FASFEDAKEA LNSCNKREIE GRAIRLELQG PRGSPNARSQ PSKTLFVKGL SEDTTEETLK ESFDGSVRAR IVTDRETGSS KGFGFVDFNS EEDAKAAKEA MEDGEIDGNK VTLDWAKPKG EGGFGGRGGG RGGFGGRGGG RGGRGGFGGR GRGGFGGRGG FRGGRGGGGD HKPQGKKTKF E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol