Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear pore complex protein Nup153, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6439-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265138.1
Nuclear pore complex protein Nup153 Protein
Research Use Only
NUP153
Recombinant Protein
E. coli
KAGSSWQCDT CLLQNKVTDN KCIACQAAKL SPRDTAKQTG IETPNKSGKT TLSASGTGFG DKFKPVIGTW DCDTCLVQNK PEAIKCVACE TPKPGTCVKR ALTLTVVSES AETMTASSSS CTVTTGTLGF GDKFKRPIGS WECSVCCVSN NAEDNKCVSC MSEKPGSSVP ASSSSTVPVS LPSGGSLGLE KFKKPEGSWD CELCLVQNKA DSTKCLACES AKPG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9972
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol