Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear distribution protein nudE-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8111-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020750.1
Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
Research Use Only
NDEL1
Recombinant Protein
E. coli
MDGEDIPDFS SLKEETAYWK ELSLKYKQSF QEARDELVEF QEGSRELEAE LEAQLVQAEQ RNRDLQADNQ RLKYEVEALK EKLEHQYAQS YKQVSVLEDD LSQTRAIKEQ LHKYVRELEQ ANDDLERAKR ATIVSLEDFE QRLNQAIERN AFLESELDEK ESLLVSVQRL KDEARDLRQE LAVRERQQEV TRKSAPSSPT LDCEKMDSAV QASLSLPATP VGKGTENTFP SPKAIPNGFG TSPLTPSARI SALNIVGDLL RKVGALESKL AACRNFAKDQ ASRKSYISGN VNCGVLNGNG TKFSRSGHTS FFDKGAVNGF DTAPPPPGLG SSRPSSAPGM LPLSV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
81565
10 μg
Not determined.
Full Length of BC026101
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol