Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1-beta 1A Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5212-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915699
  • 876.00€ / 500 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_039250.2
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NRG1
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
NRG1-beta 1A Protein
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MSHLVKCAEK EKTFCVNGGE CFMVKDLSNP SRYLCKCPNE FTGDRCQNYV MASFYKHLGI EFMEAE
Videos