Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1-beta 1A Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5212-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15925699
  • 263.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_039250.2
50 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MSHLVKCAEK EKTFCVNGGE CFMVKDLSNP SRYLCKCPNE FTGDRCQNYV MASFYKHLGI EFMEAE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
NRG1-beta 1A Protein
Research Use Only
NRG1
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA