Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR2F6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR2F6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6434-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005225.2
NR2F6 Protein
Research Use Only
NR2F6
Recombinant Protein
E. coli
MAMVTGGWGG PGGDTNGVDK AGGYPRAAED DSASPPGAAS DAEPGDEERP GLQVDCVVCG DKSSGKHYGV FTCEGCKSFF KRSIRRNLSY TCRSNRDCQI DQHHRNQCQY CRLKKCFRVG MRKEAVQRGR IPHSLPGAVA ASSGSPPGSA LAAVASGGDL FPGQPVSELI AQLLRAEPYP AAAGRFGAGG GAAGAVLGID NVCELAARLL FSTVEWARHA PFFPELPVAD QVALLRLSWS ELFVLNAAQA ALPLHTAPLL AAAGLHAAPM AAERAVAFMD QVRAFQEQVD KLGRLQVDSA EYGCLKAIAL FTPDACGLSD PAHVESLQEK AQVALTEYVR AQYPSQPQRF GRLLLRLPAL RAVPASLISQ LFFMRLVGKT PIETLIRDML LSGSTFNWPY GSGQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2063
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol