Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-histone chromosomal protein HMG-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6170-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005508.1
Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
Research Use Only
HMGN2
Recombinant Protein
E. coli
PKRKAEGDAK GDKAKVKDEP QRRSARLSAK PAPPKPEPKP KKAPAKKGEK VPKGKKGKAD AGKEGNNPAE NGDAKTDQAQ KAEGAGDAK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3151
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol