Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7901-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186976.1
NMNAT3 Protein
Research Use Only
NMNAT3
Recombinant Protein
E. coli
MYQVIQGIIS PVNDTYGKKD LAASHHRVAM ARLALQTSDW IRVDPWESEQ AQWMETVKVL RHHHSKLLRS PPQMEGPDHG KALFSTPAAV PELKLLCGAD VLKTFQTPNL WKDAHIQEIV EKFGLVCVGR VGHDPKGYIA ESPILRMHQH NIHLAKEPVQ NEISATYIRR ALGQGQSVKY LIPDAVITYI KDHGLYTKGS TWKGKSTQST EGKTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
349565
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol