Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinamide N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinamide N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6426-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006160.1
Nicotinamide N-methyltransferase Protein
Research Use Only
NNMT
Recombinant Protein
E. coli
MESGFTSKDT YLSHFNPRDY LEKYYKFGSR HSAESQILKH LLKNLFKIFC LDGVKGDLLI DIGSGPTIYQ LLSACESFKE IVVTDYSDQN LQELEKWLKK EPEAFDWSPV VTYVCDLEGN RVKGPEKEEK LRQAVKQVLK CDVTQSQPLG AVPLPPADCV LSTLCLDAAC PDLPTYCRAL RNLGSLLKPG GFLVIMDALK SSYYMIGEQK FSSLPLGREA VEAAVKEAGY TIEWFEVISQ SYSSTMANNE GLFSLVARKL SRPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4837
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol