Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHP2-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NHP2-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9307-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003796.1
NHP2-like protein 1
Research Use Only
NHP2L1
Recombinant Protein
Yeast
TEADVNPKAY PLADAHLTKK LLDLVQQSCN YKQLRKGANE ATKTLNRGIS EFIVMAADAE PLEIILHLPL LCEDKNVPYV FVRSKQALGR ACGVSRPVIA CSVTIKEGSQ LKQQIQSIQQ SIERLLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4809
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol