missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFE2L2 Protein
A cDNA sequence encoding the NFE2L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4780 |
---|---|
Nombre | NFE2L2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | NFE2L2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921699
|
enQuireBio™
QP12834-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911699
|
enQuireBio™
QP12834-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901699
|
enQuireBio™
QP12834-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4780 | |
Research Use Only | |
NFE2L2 | |
Human | |
His | |
NFE2L2 protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4) containing 10% glycerol. |
NFE2L2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLELPPPG LPSQQDMDLI DILWRQDIDL GVSREVFDFS QRRKEYELEK QKKLEKERQE QLQKEQEKAF FAQLQLDEET GEFLPIQPAQ HIQSETSGSA NYSQVAHIPK SDALYFDDCM QLLAQTFPFV DDNEVSSATF QSLVPDIPGH IESPVFIATN QAQSPETSVA QVAPVDLDGM QQDIEQVWEE LLSIPELQCL NIENDKLVET TMVPSPEAKL TEVDNYHFYS SIPSMEKEVG NCSPHFLNAF EDSFSSILST EDPNQLTVNS LNSDATVNTD FGDEFYSAFI AEPSISNSMP SPATLSHSLS ELLNGPIDVS DLSLCKAFNQ NHPESTAEFN DSDSGISLNT SPSVASPEHS VESSSYGDTL LGLSDSEVEE LDSAPGSVKQ NGPKTPVHSS GDMVQPLSPS QGQSTHVHDA QCENTPEKEL PVSPGHRKTP FTKDKHSSRL EAHLTRDELR AKALHIPFPV EKIINLPVVD FNEMMSKEQF NEAQLALIRD IRRRGKNKVA AQNCRKRKLE NIVELEQDLD HLKDEKEKLL KEKGENDKSL HLLKKQLSTL YLEVFSMLRD EDGKPYSPSE YSLQQTRDGN VFLVPKSKKP DVKKN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |