Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFASC / Neurofascin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NFASC / Neurofascin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6416-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Specifications
Specifications
NP_001005388.2
NFASC / Neurofascin Protein
Research Use Only
NFASC
Recombinant Protein
E. coli
KRSRGGKYPV REKKDVPLGP EDPKEEDGSF DYSDEDNKPL QGSQTSLDGT IKQQESDDSL VDYGEGGEGQ FNEDGSFIGQ YTVKKDKEET EGNESSEATS PVNAIYSLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23114
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers