Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neutrophil elastase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neutrophil elastase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5978-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001963.1
Neutrophil elastase Protein
Research Use Only
ELANE
Recombinant Protein
Yeast
IVGGRRARPH AWPFMVSLQL RGGHFCGATL IAPNFVMSAA HCVANVNVRA VRVVLGAHNL SRREPTRQVF AVQRIFENGY DPVNLLNDIV ILQLNGSATI NANVQVAQLP AQGRRLGNGV QCLAMGWGLL GRNRGIASVL QELNVTVVTS LCRRSNVCTL VRGRQAGVCF GDSGSPLVCN GLIHGIASFV RGGCASGLYP DAFAPVAQFV NWIDSIIQRS EDNPCPHPRD PDPASRTH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1991
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol