Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurotrypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6537-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003610.2
Neurotrypsin Protein
Research Use Only
PRSS12
Recombinant Protein
E. coli
IIGGKNSLRG GWPWQVSLRL KSSHGDGRLL CGATLLSSCW VLTAAHCFKR YGNSTRSYAV RVGDYHTLVP EEFEEEIGVQ QIVIHREYRP DRSDYDIALV RLQGPEEQCA RFSSHVLPAC LPLWRERPQK TASNCYITGW GDTGRAYSRT LQQAAIPLLP KRFCEERYKG RFTGRMLCAG NLHEHKRVDS CQGDSGGPLM CERPGESWVV YGVTSWGYGC GVKDSPGVYT KVSAFVPWIK SVTK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8492
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol