Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuropeptide FF receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuropeptide FF receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9310-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138228.1
Neuropeptide FF receptor 2 Protein
Research Use Only
NPFFR2
Recombinant Protein
Yeast
MNEKWDTNSS ENWHPIWNVN DTKHHLYSDI NITYVNYYLH QPQVAAIFII SYFLIFFLCM MGNTVVCFIV MRNKHMHTVT NLFILNLAIS DLLVGIFCMP ITLLDNIIAG WPFGNTMCKI SGLVQGISVA ASVFTLVAIA VDRFQCVVYP FKPKLTIKTA FVIIMIIWVL AITIMSPSAV MLHVQEEKYY RVRLNSQNKT SPVYWCREDW PNQEMRKIYT TVLFANIYLA PLSLIVIMYG RIGISLFRAA VPHTGRKNQE QWHVVSRKKQ KIIKMLLIVA LLFILSWLPL WTLMMLSDYA DLSPNELQII NIYIYPFAHW LAFGNSSVNP IIYGFFNENF RRGFQEAFQL QLCQKRAKPM EAYALKAKSH VLINTSNQLV QESTFQNPHG ETLLYRKSAE KPQQELVMEE LKETTNSSEI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10886
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol