Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurocalcin-delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurocalcin-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6406-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035714.1
Neurocalcin-delta Protein
Research Use Only
NCALD
Recombinant Protein
E. coli
GKQNSKLRPE VMQDLLESTD FTEHEIQEWY KGFLRDCPSG HLSMEEFKKI YGNFFPYGDA SKFAEHVFRT FDANGDGTID FREFIIALSV TSRGKLEQKL KWAFSMYDLD GNGYISKAEM LEIVQAIYKM VSSVMKMPED ESTPEKRTEK IFRQMDTNRD GKLSLEEFIR GAKSDPSIVR LLQCDPSSAG QF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
83988
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol