Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nectin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9847-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112178.2
Nectin-4 Protein
Research Use Only
PVRL4
Recombinant Protein
Yeast
GELETSDVVT VVLGQDAKLP CFYRGDSGEQ VGQVAWARVD AGEGAQELAL LHSKYGLHVS PAYEGRVEQP PPPRNPLDGS VLLRNAVQAD EGEYECRVST FPAGSFQARL RLRVLVPPLP SLNPGPALEE GQGLTLAASC TAEGSPAPSV TWDTEVKGTT SSRSFKHSRS AAVTSEFHLV PSRSMNGQPL TCVVSHPGLL QDQRITHILH VSFLAEASVR GLEDQNLWHI GREGAMLKCL SEGQPPPSYN WTRLDGPLPS GVRVDGDTLG FPPLTTEHSG IYVCHVSNEF SSRDSQVTVD VLDPQEDSGK QVDLVSAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81607
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol