Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFV2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFV2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8505-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025001
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_066552.2
NDUFV2 Protein
Research Use Only
NDUFV2
Recombinant Protein
E. coli
GGALFVHRDT PENNPDTPFD FTPENYKRIE AIVKNYPEGH KAAAVLPVLD LAQRQNGWLP ISAMNKVAEV LQVPPMRVYE VATFYTMYNR KPVGKYHIQV CTTTPCMLRN SDSILEAIQK KLGIKVGETT PDKLFTLIEV ECLGACVNAP MVQINDNYYE DLTAKDIEEI IDELKAGKIP KPGPRSGRFS CEPAGGLTSL TEPPKGPGFG VQAGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4729
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol