Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6413-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004539.1
NDUFB10 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4716
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NDUFB10
Recombinant Protein
E. coli
MPDSWDKDVY PEPPRRTPVQ PNPIVYMMKA FDLIVDRPVT LVREFIERQH AKNRYYYYHR QYRRVPDITE CKEEDIMCMY EAEMQWKRDY KVDQEIINIM QDRLKACQQR EGQNYQQNCI KEVEQFTQVA KAYQDRYQDL GAYSSARKCL AKQRQRMLQE RKAAKEAAAA TS