Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8187-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001245267.1
NDUFA12 Protein
Research Use Only
NDUFA12
Recombinant Protein
E. coli
MELVQVLKRG LQQITGHGGL RGYLRVFFRT NDAKVGTLVG EDKYGNKYYE DNKQFFGRHR WVVYTTEMNG KNTFWDVDGS MVPPEWHRWL HSMTDDPPTT KPLTARKFIW TNHKFNVTGT PEQYVPYSTT RKKIQEWIPP STPYK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55967
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol