Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCL Protein
A cDNA sequence encoding the NCL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | NCL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941589
|
enQuireBio™
QP12802-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15921589
|
enQuireBio™
QP12802-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15931589
|
enQuireBio™
QP12802-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
NCL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NCL is supplied in 20mM HEPES pH 7.3, 600mM NaCl, 0.3mM Tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) and 25% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVKLAKAGKN QGDPKKMAPP PKEVEEDSED EEMSEDEEDD SSGEEVVIPQ KKGKKAAATS AKKVVVSPTK KVAVATPAKK AAVTPGKKAA ATPAKKTVTP AKAVTTPGKK GATPGKALVA TPGKKGAAIP AKGAKNGKNA KKEDSDEEED DDSEEDEEDD EDEDEDEDEI EPAAMKAAAA APASEDEDDE DDEDDEDDDD DEEDDSEEEA METTPAKGKK AAKVVPVKAK NVAEDEDEEE DDEDEDDDDD EDDEDDDDED DEEEEEEEEE EPVKEAPGKR KKEMAKQKAA PEAKKQKVEG TEPTTAFNLF VGNLNFNKSA PELKTGISDV FAKNDLAVVD VRIGMTRKFG YVDFESAEDL EKALELTGLK VFGNEIKLEK PKGKDSKKER DARTLLAKNL PYKVTQDELK EVFEDAAEIR LVSKDGKSKG IAYIEFKTEA DAEKTFEEKQ GTEIDGRSIS LYYTGEKGQN QDYRGGKNST WSGESKTLVL SNLSYSATEE TLQEVFEKAT FIKVPQNQNG KSKGYAFIEF ASFEDAKEAL NSCNKREIEG RAIRLELQGP RGSPNARSQP SKTLFVKGLS EDTTEETLKE SFDGSVRARI VTDRETGSSK GFGFVDFNSE EDAKAAKEAM EDGEIDGNKV TLDWAKPKGE GGFGGRGGGR GGFGGRGGGR GGRGGFGGRG RGGFGGRGGF RGGRGGGGDH KPQGKKTKFE | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |