Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Natriuretic peptides B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Natriuretic peptides B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6430-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002512.1
Natriuretic peptides B Protein
Research Use Only
NPPB
Recombinant Protein
E. coli
DLETSGLQEQ RNHLQGKLSE LQVEQTSLEP LQESP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4879
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol