Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAALADL2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAALADL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7674-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_996898.2
NAALADL2 Protein
Research Use Only
NAALADL2
Recombinant Protein
E. coli
GYYVHTNCPS DAPSSGTVDP QLYQEILKTI QAEDIKKSFR NLVQLYKNED DMEISKKIKT QWTSLGLEDV QFVNYSVLLD LPGPSPSTVT LSSSGQCFHP NGQPCSEEAR KDSSQDLLYS YAAYSAKGTL KAEVIDVSYG MADDLKRIRK IKNVTNQIAL LKLGKLPLLY KLSSLEKAGF GGVLLYIDPC DLPKTVNPSH DTFMVSLNPG GDPSTPGYPS VDESFRQSRS NLTSLLVQPI SAPLVAKLIS SPKARTKNEA CSSLELPNNE IRVVSMQVQT VTKLKTVTNV VGFVMGLTSP DRYIIVGSHH HTAHSYNGQE WASSTAIITA FIRALMSKVK RGWRPDRTIV FCSWGGTAFG NIGSYEWGED FKKVLQKNVV AYISLHSPIR GNSSLYPVAS PSLQQLVVEK NNFNCTRRAQ CPETNISSIQ IQGDADYFIN HLGVPIVQFA YEDIKTLEGP SFLSEARFST RATKIEEMDP SFNLHETITK LSGEVILQIA NEPVLPFNAL DIALEVQNNL KGDQPNTHQL LAMALRLRES AELFQSDEMR PANDPKERAP IRIRMLNDIL QDMEKSFLVK QAPPGFYRNI LYHLDEKTSR FSILIEAWEH CKPLASNETL QEALSEVLNS INSAQVYFKA GLDVFKSVLD GKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
254827
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol