Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7947-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_443122.3
N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase Protein
Research Use Only
PGLYRP2
Recombinant Protein
E. coli
SLPLLMDSVI QALAELEQKV PAAKTRHTAS AWLMSAPNSG PHNRLYHFLL GAWSLNATEL DPCPLSPELL GLTKEVARHD VREGKEYGVV LAPDGSTVAV EPLLAGLEAG LQGRRVINLP LDSMAAPWET GDTFPDVVAI APDVRATSSP GLRDGSPDVT TADIGANTPD ATKGCPDVQA SLPDAKAKSP PTMVDSLLAV TLAGNLGLTF LRGSQTQSHP DLGTEGCWDQ LSAPRTFTLL DPKASLLTMA FLNGALDGVI LGDYLSRTPE PRPSLSHLLS QYYGAGVARD PGFRSNFRRQ NGAALTSASI LAQQVWGTLV LLQRLEPVHL QLQCMSQEQL AQVAANATKE FTEAFLGCPA IHPRCRWGAA PYRGRPKLLQ LPLGFLYVHH TYVPAPPCTD FTRCAANMRS MQRYHQDTQG WGDIGYSFVV GSDGYVYEGR GWHWVGAHTL GHNSRGFGVA IVGNYTAALP TEAALRTVRD TLPSCAVRAG LLRPDYALLG HRQLVRTDCP GDALFDLLRT WPHFTATVKP RPARSVSKRS RREPPPRTLP ATDLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114770
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol