Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory light chain 2, atrial isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin regulatory light chain 2, atrial isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8227-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067046.1
Myosin regulatory light chain 2, atrial isoform Protein
Research Use Only
MYL7
Recombinant Protein
E. coli
MASRKAGTRG KVAATKQAQR GSSNVFSMFE QAQIQEFKEA FSCIDQNRDG IICKADLRET YSQLGKVSVP EEELDAMLQE GKGPINFTVF LTLFGEKLNG TDPEEAILSA FRMFDPSGKG VVNKDEFKQL LLTQADKFSP AEVEQMFALT PMDLAGNIDY KSLCYIITHG DEKEE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
58498
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol