Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light chain 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_000249.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4634 |
Nombre | Myosin light chain 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16063050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16053050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093050
|
enQuireBio™
QP6401-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000249.1 | |
Myosin light chain 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4634 | |
Research Use Only | |
MYL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APKKPEPKKD DAKAAPKAAP APAPPPEPER PKEVEFDASK IKIEFTPEQI EEFKEAFMLF DRTPKCEMKI TYGQCGDVLR ALGQNPTQAE VLRVLGKPRQ EELNTKMMDF ETFLPMLQHI SKNKDTGTYE DFVEGLRVFD KEGNGTVMGA ELRHVLATLG ERLTEDEVEK LMAGQEDSNG CINYEAFVKH IMSS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |