Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MTIF3, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MTIF3, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8051-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159733.1
MTIF3, mitochondrial Protein
Research Use Only
MTIF3
Recombinant Protein
E. coli
TAPAQLSPIA SAPRLSFLIH AKAFSTAEDT QNEGKKTKKN KTAFSNVGRK ISQRVIHLFD EKGNDLGNMH RANVIRLMDE RDLRLVQRNT STEPAEYQLM TGLQILQERQ RLREMEKANP KTGPTLRKEL ILSSNIGQHD LDTKTKQIQQ WIKKKHLVQI TIKKGKNVDV SENEMEEIFH QILQTMPGIA TFSSRPQAVQ GGKALMCVLR AFSKNEEKAY KETQETQERD TLNKDHGNDK ESNVLHQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
219402
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol