Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4L1 Protein
A cDNA sequence encoding the MORF4L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MORF4L1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12719-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15931329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12719-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15921329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12719-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MORF4L1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MORF4L1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPKQD PKPKFQEGER VLCFHGPLLY EAKCVKVAIK DKQVKYFIHY SGWNKNWDEW VPESRVLKYV DTNLQKQREL QKANQEQYAE GKMRGAAPGK KTSGLQQKNV EVKTKKNKQK TPGNGDGGST SETPQPPRKK RARVDPTVEN EETFMNRVEV KVKIPEELKP WLVDDWDLIT RQKQLFYLPA KKNVDSILED YANYKKSRGN TDNKEYAVNE VVAGIKEYFN VMLGTQLLYK FERPQYAEIL ADHPDAPMSQ VYGAPHLLRL FVRIGAMLAY TPLDEKSLAL LLNYLHDFLK YLAKNSATLF SASDYEVAPP EYHRKAV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.