Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6358-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003794.1
Monoglyceride lipase Protein
Research Use Only
Mgll
Recombinant Protein
E. coli
MPEESSPRRT PQSIPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPTGT PKALIFVSHG AGEHSGRYEE LARMLMGLDL LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFHVFVRDV LQHVDSMQKD YPGLPVFLLG HSMGGAIAIL TAAERPGHFA GMVLISPLVL ANPESATTFK VLAAKVLNLV LPNLSLGPID SSVLSRNKTE VDIYNSDPLI CRAGLKVCFG IQLLNAVSRV ERALPKLTVP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MELAKSQDKT LKIYEGAYHV LHKELPEVTN SVFHEINMWV SQRTATAGTA SPP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11343
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol