Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMAB Protein
A cDNA sequence encoding the MMAB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MMAB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931279
|
enQuireBio™
QP12702-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921279
|
enQuireBio™
QP12702-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911279
|
enQuireBio™
QP12702-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MMAB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MMAB 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris pH 7.5 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQSRGPQGVE DGDRPQPSSK TPRIPKIYTK TGDKGFSSTF TGERRPKDDQ VFEAVGTTDE LSSAIGFALE LVTEKGHTFA EELQKIQCTL QDVGSALATP CSSAREAHLK YTTFKAGPIL ELEQWIDKYT SQLPPLTAFI LPSGGKISSA LHFCRAVCRR AERRVVPLVQ MGETDANVAK FLNRLSDYLF TLARYAAMKE GNQEKIYKKN DPSAESEGL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |