Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial fission process protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial fission process protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8083-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003704.1
Mitochondrial fission process protein 1
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
51537
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MTFP1
Recombinant Protein
E. coli
MSEPQPRGAE RDLYRDTWVR YLGYANEVGE AFRSLVPAAV VWLSYGVASS YVLADAIDKG KKAGEVPSPE AGRSARVTVA VVDTFVWQAL ASVAIPGFTI NRVCAASLYV LGTATRWPLA VRKWTTTALG LLTIPIIIHP IDRSVDFLLD SSLRKLYPTV GKPSSS