Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIOX Protein
A cDNA sequence encoding the MIOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MIOX Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941269
|
enQuireBio™
QP12699-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921269
|
enQuireBio™
QP12699-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931269
|
enQuireBio™
QP12699-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MIOX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MIOX was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 5% (w/v) trehalose, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASMKVTVGPDPS LVYRPDVDPE VAKDKASFRN YTSGPLLDRV FTTYKLMHTH QTVDFVRSKH AQFGGFSYKK MTVMEAVDLL DGLVDESDPD VDFPNSFHAF QTAEGIRKAH PDKDWFHLVG LLHDLGKVLA LFGEPQWAVV GDTFPVGCRP QASVVFCDST FQDNPDLQDP RYSTELGMYQ PHCGLDRVLM SWGHDEYMYQ VMKFNKFSLP PEAFYMIRFH SFYPWHTGRD YQQLCSQQDL AMLPWVREFN KFDLYTKCPD LPDVDKLRPY YQGLIDKYCP GILSW | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |