Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minor capsid protein L2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minor capsid protein L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7293-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_040316.1
Minor capsid protein L2 Protein
Research Use Only
L2
Recombinant Protein
E. coli
MVSHRAARRK RASVTDLYKT CKQSGTCPPD VVPKVEGTTL ADKILQWSSL GIFLGGLGIG TGSGTGGRTG YIPLGGRSNT VVDVGPTRPP VVIEPVGPTD PSIVTLIEDS SVVTSGAPRP TFTGTSGFDI TSAGTTTPAV LDITPSSTSV SISTTNFTNP AFSDPSIIEV PQTGEVAGNV FVGTPTSGTH GYEEIPLQTF ASSGTGEEPI SSTPLPTVRR VAGPRLYSRA YQQVSVANPE FLTRPSSLIT YDNPAFEPVD TTLTFDPRSD VPDSDFMDII RLHRPALTSR RGTVRFSRLG QRATMFTRSG TQIGARVHFY HDISPIAPSP EYIELQPLVS ATEDNDLFDI YADDMDPAVP VPSRSTTSFA FFKYSPTISS ASSYSNVTVP LTSSWDVPVY TGPDITLPST TSVWPIVSPT APASTQYIGI HGTHYYLWPL YYFIPKKRKR VPYFFADGFV AA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1489091
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol