Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylenetetrahydrofolate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6391-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001317287.1
Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
Research Use Only
MTHFR
Recombinant Protein
Yeast
MVNEARGNSS LNPCLEGSAS SGSESSKDSS RCSTPGLDPE RHERLREKMR RRLESGDKWF SLEFFPPRTA EGAVNLISRF DRMAAGGPLY IDVTWHPAGD PGSDKETSSM MIASTAVNYC GLETILHMTC CRQRLEEITG HLHKAKQLGL KNIMALRGDP IGDQWEEEEG GFNYAVDLVK HIRSEFGDYF DICVAGYPKG HPEAGSFEAD LKHLKEKVSA GADFIITQLF FEADTFFRFV KACTDMGITC PIVPGIFPIQ GYHSLRQLVK LSKLEVPQEI KDVIEPIKDN DAAIRNYGIE LAVSLCQELL ASGLVPGLHF YTLNREMATT EVLKRLGMWT EDPRRPLPWA LSAHPKRREE DVRPIFWASR PKSYIYRTQE WDEFPNGRWG NSSSPAFGEL KDYYLFYLKS KSPKEELLKM WGEELTSEES VFEVFVLYLS GEPNRNGHKV TCLPWNDEPL AAETSLLKEE LLRVNRQGIL TINSQPNING KPSSDPIVGW GPSGGYVFQK AYLEFFTSRE TAEALLQVLK KYELRVNYHL VNVKGENITN APELQPNAVT WGIFPGREII QPTVVDPVSF MFWKDEAFAL WIERWGKLYE EESPSRTIIQ YIHDNYFLVN LVDNDFPLDN CLWQVVEDTL ELLNRPTQNA RETEAP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4524
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol