Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metaxin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metaxin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6393-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042990
  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001006636.1
Metaxin-2 Protein
Research Use Only
MTX2
Recombinant Protein
E. coli
MSLVAEAFVS QIAAAEPWPE NATLYQQLKG EQILLSDNAA SLAVQAFLQM CNLPIKVVCR ANAEYMSPSG KVPFIHVGNQ VVSELGPIVQ FVKAKGHSLS DGLEEVQKAE MKAYMELVNN MLLTAELYLQ WCDEATVGEI THARYGSPYP WPLNHILAYQ KQWEVKRKMK AIGWGKKTLD QVLEDVDQCC QALSQRLGTQ PYFFNKQPTE LDALVFGHLY TILTTQLTND ELSEKVKNYS NLLAFCRRIE QHYFEDRGKG RLS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10651
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol