Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9291-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288201.1
Metallothionein-1F Protein
Research Use Only
MT1F
Recombinant Protein
Yeast
MDPNCSCAAG VSCTCAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CSKCAQGCVC KGASEKCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4494
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote