Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8898-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005937.2
Metallothionein-1A Protein
Research Use Only
MT1A
Recombinant Protein
E. coli
MDPNCSCATG GSCTCTGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPMS CAKCAQGCIC KGASEKCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4489
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol