Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloreductase STEAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloreductase STEAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8762-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16016351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036581.1
Metalloreductase STEAP1 Protein
Research Use Only
STEAP1
Recombinant Protein
E. coli
SRKDITNQEE LWKMKPRRNL EEDDYLHKDT GETSMLKRPV LLHLHQTAHA DEFDCPSELQ HTQELFP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26872
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol